Print…
Ácido 3-Aminosalicílico 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7739-1G OR7739-250MG OR7739-5G
APOSOR7739-1GEA 58 EUR
APOSOR7739-1G APOSOR7739-250MG APOSOR7739-5G
Ácido 3-Aminosalicílico 97%
Ácido 3-Aminosalicílico
Fórmula: C₇H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010299
Número CAS: 570-23-0
EINECS: 209-328-0