Print…
3-Amino-4-methylphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-p-cresol, 5-Hydroxy-2-methylaniline
OR7735-1G OR7735-250MG
APOSOR7735-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7735-1G APOSOR7735-250MG
3-Amino-4-methylphenol
3-Amino-4-methylphenol
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de Fusão: 156…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075083
Número CAS: 2836-00-2
EINECS: 220-622-8