Print…
2,4-Dinitrobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7733-1G OR7733-5G
APOSOR7733-1GEA 17.6 EUR
APOSOR7733-1G APOSOR7733-5G
2,4-Dinitrobenzaldehyde
2,4-Dinitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄N₂O₅
Ponto de ebulição: 190 °C
Ponto de Fusão: 66…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013376
Número CAS: 528-75-6
EINECS: 208-440-7