Print…
4-Carboxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7732-100G OR7732-25G OR7732-5G
APOSOR7732-100GEA 92.8 EUR
APOSOR7732-100G APOSOR7732-25G APOSOR7732-5G
4-Carboxyphenylboronic acid
4-Carboxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₇BO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151801
Número CAS: 14047-29-1