Print…
N-(4-Aminophenyl)-N-ethyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N1-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N1-ethylbenzene-1,4-diamine
OR7729-1G OR7729-5G OR7729-25G
APOSOR7729-1GEA 185 EUR
APOSOR7729-1G APOSOR7729-5G APOSOR7729-25G
N-(4-Aminophenyl)-N-ethyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
N-(4-Aminophenyl)-N-ethyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine
Fórmula: C₁₄H₁₈N₄
Ponto de Fusão: 135…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00202979
Número CAS: 387358-43-2