Print…
4-(Dimethylamino)benzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR7726-1G OR7726-5G
APOSOR7726-1GEA 0 EUR
APOSOR7726-1G APOSOR7726-5G
4-(Dimethylamino)benzylamine 97%
4-(Dimethylamino)benzylamine
Fórmula: C₉H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 82…84 °C/0,8mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00466364
Número CAS: 19293-58-4
UN: 2735
ADR: 8,II