5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7722-1G
OR7722-5G
APOSOR7722-1GEA
158
EUR
APOSOR7722-1G
APOSOR7722-5G
5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
Fórmula:
C₇H₁₀BrN₃O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07781216 Número CAS: 57054-81-6 |