Print…
4-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Toluene-4-sulphonyl)piperidine hydrochloride
OR7717-1G OR7717-5G
APOSOR7717-1GEA 174 EUR
APOSOR7717-1G APOSOR7717-5G
4-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
4-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₈ClNO₂S
Ponto de Fusão: >260 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039168
Número CAS: 676527-73-4