Print…
1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7715-5G OR7715-1G
APOSOR7715-5GEA 0 EUR
APOSOR7715-5G APOSOR7715-1G
1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Fórmula: C₁₁H₁₅ClN₂O₂S
Ponto de Fusão: 139…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037938
Número CAS: 849035-72-9