Print…
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7712-1G OR7712-5G
APOSOR7712-1GEA 0 EUR
APOSOR7712-1G APOSOR7712-5G
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02183545
Número CAS: 3672-48-8