Print…
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7709-5G OR7709-100G OR7709-25G
APOSOR7709-5GEA 29 EUR
APOSOR7709-5G APOSOR7709-100G APOSOR7709-25G
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
Fórmula: C₄H₈Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 195…197 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115823
Número CAS: 13338-49-3