Print…
4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7708-1G OR7708-5G
APOSOR7708-1GEA 285 EUR
APOSOR7708-1G APOSOR7708-5G
4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₅Cl₂NO₂S
Peso Molecular: 296.22 g/mol
Ponto de Fusão: 278…283 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115824
Número CAS: 101768-64-3