Print…
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Cyclopropylamino)piperidine, N1-BOC protected
OR7703-1G OR7703-250MG
APOSOR7703-1GEA 140 EUR
APOSOR7703-1G APOSOR7703-250MG
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine 95+%
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine
Fórmula: C₁₃H₂₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426074
Número CAS: 179557-01-8