Print…
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1-Benzyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR7701-1G OR7701-250MG
APOSOR7701-1GEA 98.6 EUR
APOSOR7701-1G APOSOR7701-250MG
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₁BN₂O₂
Ponto de Fusão: 76…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04038760
Número CAS: 852362-22-2