Print…
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7692-10G OR7692-5G
APOSOR7692-10GEA 408 EUR
APOSOR7692-10G APOSOR7692-5G
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₀H₈OS
Ponto de Fusão: 88…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052307
Número CAS: 22053-74-3