Print…
1-Methyl-3-piperidinemethanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Hydroxymethyl)-1-methylpiperidine
OR7690-100G OR7690-25G OR7690-5G
APOSOR7690-100GEA 106 EUR
APOSOR7690-100G APOSOR7690-25G APOSOR7690-5G
1-Methyl-3-piperidinemethanol 98%
1-Methyl-3-piperidinemethanol
Fórmula: C₇H₁₅NO
Ponto de ebulição: 140…145 °C
Densidade: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006497
Número CAS: 7583-53-1
EINECS: 231-488-5