Print…
4-[3-(Diphenylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7683-1G OR7683-5G
APOSOR7683-1GEA 0 EUR
APOSOR7683-1G APOSOR7683-5G
4-[3-(Diphenylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine 95+%
4-[3-(Diphenylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine
Fórmula: C₂₀H₂₁N₃O
Ponto de Fusão: 64…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426081
Número CAS: 849925-02-6