Print…
N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-[3-(Dimethylamino)prop-1-yl]aniline
OR7681-1G OR7681-5G
APOSOR7681-1GEA 142 EUR
APOSOR7681-1G APOSOR7681-5G
N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine 95+%
N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine
Fórmula: C₁₁H₁₈N₂
Ponto de ebulição: 92…97 °C/0,15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037918
Número CAS: 42817-60-7