Print…
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Methylamino)benzylamine, 3-(Aminomethyl)-N-methylaniline
OR7679-1G OR7679-5G
APOSOR7679-1GEA 74.1 EUR
APOSOR7679-1G APOSOR7679-5G
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine 97%
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine
Fórmula: C₈H₁₂N₂
Peso Molecular: 136.2 g/mol
Ponto de ebulição: 148…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037894
Número CAS: 768343-60-8
UN: 2735
ADR: 8 III