Print…
N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7676-5G OR7676-1G OR7676-250MG
APOSOR7676-5GEA 313 EUR
APOSOR7676-5G APOSOR7676-1G APOSOR7676-250MG
N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine
Fórmula: C₉H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 60 °C/0,037mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037893
Número CAS: 57678-45-2