Print…
N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7675-1G OR7675-5G OR7675-25G
APOSOR7675-1GEA 208 EUR
APOSOR7675-1G APOSOR7675-5G APOSOR7675-25G
N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine 95+%
N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Fórmula: C₉H₁₃N₃O₄S
Ponto de Fusão: 144…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037966
Número CAS: 849035-93-4