Print…
5-(3-Chlorophenyl)oxazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7671-100MG OR7671-1G OR7671-250MG
APOSOR7671-100MGEA 55.1 EUR
APOSOR7671-100MG APOSOR7671-1G APOSOR7671-250MG
5-(3-Chlorophenyl)oxazole 98%
5-(3-Chlorophenyl)oxazole
Fórmula: C₉H₆ClNO
Ponto de Fusão: 46…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084974
Número CAS: 89808-76-4