Print…
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7668-1G OR7668-5G OR7668-25G
APOSOR7668-1GEA 209 EUR
APOSOR7668-1G APOSOR7668-5G APOSOR7668-25G
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid 95+%
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid
Fórmula: C₁₄H₁₈N₂O₅S
Ponto de Fusão: 196…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00214481
Número CAS: 393795-65-8