Print…
6-Chloro-3-methyluracil
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7663-1G OR7663-25G OR7663-5G
APOSOR7663-1GEA 46.4 EUR
APOSOR7663-1G APOSOR7663-25G APOSOR7663-5G
6-Chloro-3-methyluracil
6-Chloro-3-methyluracil
Fórmula: C₅H₅ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 278…280 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01074837
Número CAS: 4318-56-3