Print…
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Pyrimidinecarboxaldehyde
OR7659-1G OR7659-5G
APOSOR7659-1GEA 29 EUR
APOSOR7659-1G APOSOR7659-5G
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Fórmula: C₅H₄N₂O
Ponto de ebulição: 80…82 °C/4mmHg
Ponto de Fusão: 39…43 °C
Densidade: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03426065
Número CAS: 10070-92-5