Print…
4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetic acid
OR7658-1G OR7658-25G OR7658-5G
APOSOR7658-1GEA 23.4 EUR
APOSOR7658-1G APOSOR7658-25G APOSOR7658-5G
4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
4-tert-Butylphenylacetic acid
Fórmula: C₁₂H₁₆O₂
Ponto de Fusão: 77…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082593
Número CAS: 32857-63-9
EINECS: 251-264-0