Print…
1-Chloro-4-ethynylbenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (4-Chlorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-chlorobenzene, (4-Chlorophenyl)ethyne
OR7651T-25G OR7651T-5G OR7651T-100G
APOSOR7651T-25GEA 84.1 EUR
APOSOR7651T-25G APOSOR7651T-5G APOSOR7651T-100G
1-Chloro-4-ethynylbenzene 98%
1-Chloro-4-ethynylbenzene
Fórmula: C₈H₅Cl
Peso Molecular: 136.58 g/mol
Ponto de Fusão: 43…44 °C
Ponto de Inflamação: 10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191917
Número CAS: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1 II