Print…
2-(3-Chlorophenoxy)malondialdehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7634-1G OR7634-250MG
APOSOR7634-1GEA 143 EUR
APOSOR7634-1G APOSOR7634-250MG
2-(3-Chlorophenoxy)malondialdehyde 95+%
2-(3-Chlorophenoxy)malondialdehyde
Fórmula: C₉H₇ClO₃
Peso Molecular: 198.61 g/mol
Ponto de Fusão: 122…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426060
Número CAS: 849021-39-2