Print…
4-Amino-3-bromobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7631-100G OR7631-25G
APOSOR7631-100GEA 109 EUR
APOSOR7631-100G APOSOR7631-25G
4-Amino-3-bromobenzonitrile
4-Amino-3-bromobenzonitrile
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Ponto de Fusão: 106…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861386
Número CAS: 50397-74-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III