Print…
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7623-1G OR7623-5G
APOSOR7623-1GEA 112 EUR
APOSOR7623-1G APOSOR7623-5G
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₁₃H₁₅NO
Peso Molecular: 201.27 g/mol
Ponto de Fusão: 224 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01241608
Número CAS: 29957-81-1