Print…
6-tert-Butoxypyridine-2-carboxaldehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7622-1G OR7622-5G OR7622-10G
APOSOR7622-1GEA 365 EUR
APOSOR7622-1G APOSOR7622-5G APOSOR7622-10G
6-tert-Butoxypyridine-2-carboxaldehyde 95+%
6-tert-Butoxypyridine-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 46 °C/0,11mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426051
Número CAS: 195044-13-4