Print…
6-Hidroxi-indol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Hidroxi-1H-indol
OR7612-5G OR7612-1G OR7612-250MG
APOSOR7612-5GEA 190 EUR
APOSOR7612-5G APOSOR7612-1G APOSOR7612-250MG
6-Hidroxi-indol 95%
6-Hidroxi-indol
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de Fusão: 125…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00152101
Número CAS: 2380-86-1
EINECS: 417-020-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III