Print…
4-(Aminomethyl)phenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Hydroxybenzylamine
OR7611-5G OR7611-25G OR7611-100G
APOSOR7611-5GEA 21.9 EUR
APOSOR7611-5G APOSOR7611-25G APOSOR7611-100G
4-(Aminomethyl)phenol
4-(Aminomethyl)phenol
Fórmula: C₇H₉NO
Peso Molecular: 123.16 g/mol
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19690971
Número CAS: 696-60-6
UN: 3259
ADR: 8 III