Print…
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7608-1G OR7608-250MG
APOSOR7608-1GEA 0 EUR
APOSOR7608-1G APOSOR7608-250MG
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol 95+%
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Fórmula: C₁₀H₁₅BrN₄O
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03452782
Número CAS: 849021-42-7