Print…
1-Chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7607-25G OR7607-5G OR7607-100G
APOSOR7607-25GEA 29 EUR
APOSOR7607-25G APOSOR7607-5G APOSOR7607-100G
1-Chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne 95%
1-Chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne
Fórmula: C₉H₁₃Cl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039160
Número CAS: 126764-17-8