Print…
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)quinolin-2(1H)-one
OR7605-25G OR7605-5G OR7605-100G
APOSOR7605-25GEA 24.8 EUR
APOSOR7605-25G APOSOR7605-5G APOSOR7605-100G
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one 98%
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one
Fórmula: C₁₀H₈BrNO
Ponto de Fusão: 252 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426152
Número CAS: 4876-10-2
UN: 3261
ADR: 8,III