Print…
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Butynyl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Butynyl p-toluenesulphonate
OR7595-25G OR7595-100G
APOSOR7595-25GEA 179 EUR
APOSOR7595-25G APOSOR7595-100G
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041687
Número CAS: 23418-85-1