Print…
4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Thien-3-yl)benzaldehyde
OR7592-100MG OR7592-250MG
APOSOR7592-100MGEA 69.6 EUR
APOSOR7592-100MG APOSOR7592-250MG
4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
Fórmula: C₁₁H₈OS
Peso Molecular: 188.25 g/mol
Ponto de Fusão: 101…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04039151
Número CAS: 157730-74-0