Print…
1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7588-10G OR7588-100G OR7588-25G
APOSOR7588-10GEA 161 EUR
APOSOR7588-10G APOSOR7588-100G APOSOR7588-25G
1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
1-Dimethylamino-2-nitroethylene
Fórmula: C₄H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00051519
Número CAS: 1190-92-7