Print…
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7580-1G OR7580-5G
APOSOR7580-1GEA 0 EUR
APOSOR7580-1G APOSOR7580-5G
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₇H₁₃N₃
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067987
Número CAS: 82560-12-1