Print…
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Naphthalenedicarboxylic Acid, Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
OR7563-100G OR7563-25G OR7563-5G
APOSOR7563-100GEA 185 EUR
APOSOR7563-100G APOSOR7563-25G APOSOR7563-5G
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid 98%
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₈O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004105
Número CAS: 1141-38-4
EINECS: 214-527-0