Print…
(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-2-ethynylbenzene
OR7551T-25G OR7551T-5G OR7551T-100G
APOSOR7551T-25GEA 186 EUR
APOSOR7551T-25G APOSOR7551T-5G APOSOR7551T-100G
(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
(2-Chlorophenyl)acetylene
Fórmula: C₈H₅Cl
Peso Molecular: 136.58 g/mol
Ponto de ebulição: 82 °C/12mmHg
Densidade: 1.125 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00269951
Número CAS: 873-31-4