Print…
3,5-Dichloro-4-pyridone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7551-1G OR7551-5G
APOSOR7551-1GEA 0 EUR
APOSOR7551-1G APOSOR7551-5G
3,5-Dichloro-4-pyridone
3,5-Dichloro-4-pyridone
Fórmula: C₅H₃Cl₂NO
Ponto de Fusão: 325 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051673
Número CAS: 17228-70-5
EINECS: 241-267-5