Print…
3-Butyne-2-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: But-3-yn-2-one
OR7548-10G OR7548-100G
APOSOR7548-10GEA 168 EUR
APOSOR7548-10G APOSOR7548-100G
3-Butyne-2-one 98%
3-Butyne-2-one
Fórmula: C₄H₄O
Peso Molecular: 68.08 g/mol
Ponto de ebulição: 84…86 °C
Densidade: 0.87 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –1 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008775
Número CAS: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3+6.1 II