Print…
1-Bromononane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Nonyl bromide
OR7540-25G OR7540-100G OR7540-500G
APOSOR7540-25GEA 89.9 EUR
APOSOR7540-25G APOSOR7540-100G APOSOR7540-500G
1-Bromononane 98%
1-Bromononane
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Peso Molecular: 207.15 g/mol
Ponto de ebulição: 200…201 °C
Ponto de Fusão: -29
Densidade: 1.084 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000278
Número CAS: 693-58-3
EINECS: 211-755-2