Print…
Brometo de prata
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7534-5G OR7534-100G OR7534-25G
APOSOR7534-5GEA 21.9 EUR
APOSOR7534-5G APOSOR7534-100G APOSOR7534-25G
Brometo de prata
Brometo de prata
Fórmula: AgBr
Ponto de Fusão: 432 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003398
Número CAS: 7785-23-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III