Print…
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7513-1G OR7513-5G
APOSOR7513-1GEA 139 EUR
APOSOR7513-1G APOSOR7513-5G
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₄H₁₂O
Ponto de Fusão: 104…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02258938
Número CAS: 36393-42-7