Print…
3-(Dimethylamino)acrylonitrile 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7503-25G OR7503-1G OR7503-5G
APOSOR7503-25GEA 0 EUR
APOSOR7503-25G APOSOR7503-1G APOSOR7503-5G
3-(Dimethylamino)acrylonitrile 97+%
3-(Dimethylamino)acrylonitrile
Fórmula: C₅H₈N₂
Ponto de ebulição: 76…80 °C/0,3mmHg
Densidade: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001929
Número CAS: 2407-68-3
EINECS: 219-305-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III