Print…
3-Allylsalicylaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7500T-1G OR7500T-5G
APOSOR7500T-1GEA 75.7 EUR
APOSOR7500T-1G APOSOR7500T-5G
3-Allylsalicylaldehyde
A synthetic intermediate for flavone synthesis.
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 45 °C
Densidade: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037364
Número CAS: 24019-66-7