Print…
1-Naphthoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR7500-100G OR7500-250G
APOSOR7500-100GEA 58.4 EUR
APOSOR7500-100G APOSOR7500-250G
1-Naphthoyl chloride 98%
1-Naphthoyl chloride
Fórmula: C₁₁H₇ClO
Peso Molecular: 190.63 g/mol
Ponto de ebulição: 190 °C/35mmHg
Ponto de Fusão: 16…19 °C
Densidade: 1.265 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004002
Número CAS: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
UN: 3265
ADR: 8 II